Läs mer
Citral, TRC
Produktkod. 17934275
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17934275 100 g
17973925 5 g
17973465 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17934275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC520000100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5392-40-5
Molekylformel C10 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Synonym 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al, Citral, Citral PQ Extra, Lemarome N, Lemsyn GB, NSC 6170
IUPAC-namn 3,7-dimetylokta-2,6-dienal
LEDER CC(=CCCC(=CC=O)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citral
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Formel vikt 152.1201
Procent renhet >95%