Läs mer
(+)-Citramalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Citramalic Acid |
| CAS | 6236-09-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5H8O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-Hydroxy-2-methylbutanedioic Acid, (+)-Methylmalic Acid, (S)-(+)-Citramalic Acid, (S)-Citramalic Acid, 2S-Methylmalic Acid |
| LEDER | C[C@](O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.11 |
| Formel vikt | 148.0372 |
| Procent renhet | >95 |