Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 2,5
Produktkod. 15445289
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445289 500 mL -
15435289 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445289 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63008.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Citrat, används som antikoagulant och används även som biologisk buffert. Det används ofta för att förbereda natriumcitratbuffert för antigenåtervinning av vävnadsprover. Citratlösningen är utformad för att bryta proteintvärbindningar, och på så sätt avslöja antigener och epitoper i formalinfixerade och paraffininbäddade vävnadssektioner, vilket resulterar i att antikropparnas färgningsintensitet förbättras. Citrat har antikoagulerande aktivitet och som kalciumkelator bildar det komplex som stör blodets tendens att koagulera.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Citrat, används som antikoagulant och används även som biologisk buffert. Det används ofta för att förbereda natriumcitratbuffert för antigenåtervinning av vävnadsprover. Citratlösningen är utformad för att bryta proteintvärbindningar, och på så sätt avslöja antigener och epitoper i formalinfixerade och paraffininbäddade vävnadssektioner, vilket resulterar i att antikropparnas färgningsintensitet förbättras. Citrat har antikoagulerande aktivitet och som kalciumkelator bildar det komplex som stör blodets tendens att koagulera.
Löslighet
Det är lösligt i vatten (29,4 g/L) vid 20 °C. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-3-6132
Molekylvikt (g/mol) 294.10
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 0,5 M buffertsol.
pH 2.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.