Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 3,0
Produktkod. 15433999
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433999 500 mL -
15423999 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433999 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61391.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.27 SEK
    1449.65 SEK / 500ml
    Save 275.62 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Citrat är en mellanprodukt i TCA cykel och fettsyrasyntes. Det är en allosterisk modulator av acetyl-CoA-karboxylas, enzymet som reglerar omvandlingen av acetyl-CoA till malonyl-CoA. Det har antikoagulerande aktivitet och är en kalciumkelator. Dess funktion är att bryta proteintvärbindningar; sålunda avslöjar antigener och epitoper i formalinfixerade och paraffininbäddade vävnadssektioner, vilket resulterar i att antikropparnas färgningsintensitet förbättras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Citrat är en mellanprodukt i TCA cykel och fettsyrasyntes. Det är en allosterisk modulator av acetyl-CoA-karboxylas, enzymet som reglerar omvandlingen av acetyl-CoA till malonyl-CoA. Det har antikoagulerande aktivitet och är en kalciumkelator. Dess funktion är att bryta proteintvärbindningar; sålunda avslöjar antigener och epitoper i formalinfixerade och paraffininbäddade vävnadssektioner, vilket resulterar i att antikropparnas färgningsintensitet förbättras.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-3-6132
Molekylvikt (g/mol) 294.10
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 0,5 M buffertsol.
pH 3.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.