Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 5,0 Produktkod.: 15462949
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 5,0
Produktkod. p-7041755
250 mL, 250ml
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
250ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Produktkod. 15462949
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60125.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Citrat, används som antikoagulant och används även som biologisk buffert. Det används ofta för att förbereda natriumcitratbuffert för antigenåtervinning av vävnadsprover. Citratlösningen är utformad för att bryta proteintvärbindningar, och på så sätt avslöja antigener och epitoper i formalinfixerade och paraffininbäddade vävnadssektioner, vilket resulterar i att antikropparnas färgningsintensitet förbättras. Citrat har antikoagulerande aktivitet och som kalciumkelator bildar det komplex som stör blodets tendens att koagulera.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Det är lösligt i vatten (29,4 g/L) vid 20 °C. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6132-04-3
Spécification
Färg Färglös
Koncentration 0,5 M buffertlösning.
pH 5.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfri
Molekylvikt (g/mol) 294.10
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerQ04K551 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum09/05/2024 ProduktkodJ60125.AK,J60125.AP
PartinummerQ04K552 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum09/05/2024 ProduktkodJ60125.AK,J60125.AP
PartinummerZ26J583 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum08/02/2024 ProduktkodJ60125.AK,J60125.AP
PartinummerU30J551 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum18/10/2023 ProduktkodJ60125.AK,J60125.AP
PartinummerQ07J524 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum25/05/2023 ProduktkodJ60125.AK
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 5,0 >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis