Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0,5 M buffertlösning, pH 5,5
Produktkod. 15483469
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483469 250 mL 250ml
15493469 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483469 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60754.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6132-04-3294,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-3-6132
Molekylvikt (g/mol) 294.10
Specifikationer
Färg Färglös
Koncentration 0,5 M buffertlösning.
pH 5.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfri
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.