Läs mer
Thermo Scientific™ Citratbuffrad saltlösning (20X)
Produktkod. 15415849
Change view
Kvantitet:
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415849 1 l 1 L
15425849 2 l 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415849 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J63666.K2
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 4-3-6132
Koncentration 20X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
Synonym SSC-buffert, 20X; Saltlösning-natriumcitratbuffert, 20X
Molekylvikt (g/mol) 294.10