Läs mer
Thermo Scientific™ Citratbuffrad saltlösning (20X)
Produktkod. 15425849
Change view
Kvantitet:
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425849 2 l 2 L
15415849 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425849 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J63666.K3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 4-3-6132
Koncentration 20X
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 l
Synonym SSC-buffert, 20X; Saltlösning-natriumcitratbuffert, 20X
Molekylvikt (g/mol) 294.10