missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Citrate-dextrose Solution (ACD), TRC

Produktkod. 30354416
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354416 50 mL
30353927 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354416 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC52051550ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 8013-89-6
Molekylformel C12H20O13
Molekylvikt (g/mol) 372.28
Synonym Acid Citrate-dextrose, Anticoagulant Citrate-dextrose, ACD Solution, Glugicir
IUPAC-namn 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
LEDER FC1=C(F)C(N)=C(F)C(N)=C1F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Citrate-dextrose Solution (ACD)
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.C6H12O6/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1,3-6,8-12H,2H2/t;3-,4+,5+,6+/m.0/s1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.