Läs mer
Citrazinsyra, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10266120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10266120 100 g Plastflaska 100g
1 options
Produktkod. 10266120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167011000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99-11-6 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citrazinic acid
Namnnotering 98%
CAS 99-11-6
Smältpunkt >300°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C6H5NO4
Linjär formel (HO)2(C5H2N)COOH
MDL-nummer MFCD00006274
Kvantitet 100 g
Beilstein 22, 254
Merck Index 15, 2324
Synonym citrazinic acid, 2,6-dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-dihydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dihydroxy-4-carboxypyridine, 2,6-dihydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, kyselina citrazinova, 2,6-dihydroxyisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy, citrazinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxo
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide or carbonate solns.,slightly soluble in hot hcl
InChI-nyckel CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)NC(O)=C1
IUPAC-namn 2-hydroxi-6-oxo-lH-pyridin-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 155.11
PubChem CID 7425
Formel vikt 155.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citrazinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.