Läs mer
Citreoviridin (80 %, innehåller isocitreoviridin), TRC
Produktkod. 30135285
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135285 5 mg
30133227 2.5 mg
30005253 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5205605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25425-12-1
Molekylformel C23H30O6
Molekylvikt (g/mol) 402.48
Synonym Citreoviridin A, Citreoviridine, Citreoviridine A, 5-Hydroxy-3-methoxy-4,12-dimethyl-13-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furyl)-2,4,6,8,10,12-tridecahexaenoic Acid, δ-Lactone, [2S-[2α(1E,3E,5E,7E),3β,4α,5α]]-4-Methoxy-5-methyl-6-[7-methyl-8-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furanyl)-1,3,5,7-octatetraenyl]-2H-pyran-2-one, 4-Methoxy-5-methyl-6-[7-methyl-8-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furyl)-1,3,5,7-octatetraenyl]-2H-pyran-2-one, 2,5-Anhydro-1,6-dideoxy-2-C-[(1E,3E,5E,7E)-8-(4-methoxy-5-methyl-2-oxo-2H-pyran-6-yl)-2-methyl-1,3,5,7-octatetraenyl]-4-C-methyl-D-Iditol, 6-((1E,3E,5E,7E)-8-((2S,3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,4,5-trimethyltetrahydrofuran-2-yl)-7-methylocta-1,3,5,7-tetraen-1-yl)-4-methoxy-5-methyl-2H-pyran-2-one
IUPAC-namn 6-[(1E,3E,5E,7E)-8-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimetyloxolan-2-yl]-7-metylokta-1,3,5,7-tetraenyl]-4-metoxi-5-metylpyran-2-one
LEDER COC1=CC(=O)OC(=C1C)\C=C\C=C\C=C\C(=C\[C@]2(C)O[C@H](C)[C@](C)(O)[C@H]2O)\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citreoviridin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30O6/c1-15(14-22(4)21(25)23(5,26)17(3)29-22)11-9-7-8-10-12-18-16(2)19(27-6)13-20(24)28-18/h7-14,17,21,25-26H,1-6H3/b8-7+,11-9+,12-10+,15-14+/t17-,21+,22+,23+/m1/s1
Formel vikt 402.2042
Procent renhet >95%