Läs mer
Citric Acid 1,2-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citric Acid 1,2-Diethyl Ester |
| CAS | 19958-02-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H16O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester, 3-Hydroxy-3,4-bis(ethoxycarbonyl)butanoic Acid, Asym-Diethyl Citrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O7/c1-3-16-8(13)6-10(15,5-7(11)12)9(14)17-4-2/h15H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCOC(=O)CC(CC(=O)O)(C(=O)OCC)O |
| IUPAC-namn | 5-ethoxy-3-ethoxycarbonyl-3-hydroxy-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.23 |
| Visa mer |