missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Citric acid-2,4-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citric acid-2,4-13C2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1 |
| Formel vikt | 194.0337 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?