Läs mer
Citronsyra, 99,5 till 100,5 % (baserat på vattenfritt ämne), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15662880
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15662880 100 g 100g
15672880 1 kg 1kg
15682880 2.5 kg 2.5kg
15602890 6 x 1 kg Paket med 6
15612890 6 x 2.5 kg Paket med 6
15692880 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15662880 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 27109100G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , E330, Vattenfri, 99,5-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
Molekylvikt (g/mol) 192.12
MDL-nummer MFCD00011669
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Linjär formel HOC(COOH)(CH2COOH)2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Löslighetsinformation Soluble in water, 383g/L at 25°C, Sparingly soluble in Diethyl Ether, Freely soluble in alcohol
Formel vikt 192.12g/mol
Procent renhet 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Kvantitet 100 g
Explosionsgräns 8% (65°F)
Fysisk form Vattenfri
Rester efter antändning ≤0.05% (as SO4)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid