Läs mer
Citronsyra, 99,5 till 100,5 % (baserat på vattenfritt ämne), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15672880
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15672880 1 kg 1kg
15662880 100 g 100g
15682880 2.5 kg 2.5kg
15602890 6 x 1 kg Paket med 6
15612890 6 x 2.5 kg Paket med 6
15692880 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15672880 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 271091KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-03-2027
Uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , E330, Vattenfri, 99,5-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
Molekylvikt (g/mol) 192.12
MDL-nummer MFCD00011669
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, USP
Kvantitet 1 kg
Explosionsgräns 8 % (65 °F)
Fysisk form Vattenfri
Rester efter antändning ≤0,05 % (som SO4)
Linjär formel HOC(COOH)(CH2COOH)2
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 383 g/L vid 25 °C, sparsamt löslig i dietyleter, fritt löslig i alkohol
Formel vikt 192,12 g/mol
Procent renhet 99,5 till 100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid