Läs mer
Citronsyra, 99,5 till 100,5 % (baserat på vattenfritt ämne), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citric Acid |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, USP |
| Linjär formel | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 782061 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, 383 g/L vid 25 °C, sparsamt löslig i dietyleter, fritt löslig i alkohol |
| Formel vikt | 192,12 g/mol |
| Procent renhet | 99,5 till 100,5 % (baserat på vattenfritt ämne) |
| Kvantitet | 25 kg |
| Explosionsgräns | 8 % (65 °F) |
| Visa mer |