Läs mer
Citronsyra,≥ 99,5 %, ACS-reagens, vattenfritt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11955061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11955061 10 kg Plast trumma 10kg
1 options
Produktkod. 11955061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423560100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid
CAS 77-92-9
Smältpunkt 153,0 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 kg
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plast trumma
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 99.6%
Rester efter antändning 0,02% max.
Molekylformel C6H8O7
Linjär formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
MDL-nummer MFCD00011669
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 750 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och eter, dåligt löslig i dietyleter, olöslig i bensen och kloroform
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formel vikt 192.13
Procent renhet 99.6%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.