Läs mer
Citronsyra, 99,91 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11492062 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492062 5 kg 5kg
11482062 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492062 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215069905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3645.51 SEK / 5kg
    Save 184.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid
Färg Vitt
Kvantitet 5 kg
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 210.1
Procent renhet 99.91%