Läs mer
Citronsyra, 99+%
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Citronsyra är den mest använda organiska syran och pH-kontrollmedlet i livsmedel, drycker, läkemedel och tekniska applikationer. Används i farmaceutiska preparat, speciellt i brustabletter. Det används som ett naturligt konserveringsmedel.
Löslighet Löslig i
vatten, alkohol, eter, dimetylsufoxid och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med alkalier, baser, metallnitrater och oxidationsmedel.
Specifikationer
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Citric acid |
| pH | 1.6 |
| Smältpunkt | 153 °C till 154 °C |
| Densitet | 1.665 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Odör | Luktfritt |
| Beilstein | 782061 |
| Merck Index | 14,2326 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, eter, dimetylsufoxid och etylacetat. |
| Formel vikt | 192.13 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Citric acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.