Läs mer
Melford Vattenfri citronsyra
Produktkod. 30018146
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018146 5 kg
30018144 1 kg
30018145 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018146 Leverantör Melford Leverantörsnummer C345005000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 77-92-9
  • Molekylformel: C 6 H 8 O 7
  • Molekylvikt: 192,1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid Anhydrous
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
Kvantitet 5 kg