Läs mer
Citronsyra, vattenfri från 99,5 till 100,5 % (torr bas)
Produktkod. 15885108 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15885108 500 g Plastflaska 500g
15835268 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15885108 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J13729.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,123 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
Molekylvikt (g/mol) 192.123
MDL-nummer MFCD00011669
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid Anhydrous
Smältpunkt 153 °C till 154 °C
Densitet 1.665
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Beilstein 782061
Formel vikt 192.12
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.