Läs mer
Citronsyra, 99 %, ren, vattenfri
Produktkod. 10338903 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10338903 5 kg Plastflaska 5kg
10020760 1 kg Plastflaska 1kg
10094003 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10338903 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.77 SEK
    1778.65 SEK / 5kg
    Save 202.12 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
Molekylvikt (g/mol) 192.12
MDL-nummer MFCD00011669
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid
Namnnotering Vattenfri
Smältpunkt 153,0 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 kg
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallin
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 750 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och eter, dåligt löslig i dietyleter, olöslig i bensen och kloroform
Formel vikt 192.13
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.