Läs mer
Citronsyra, vattenfattig, ACS, 99,5+%
Beskrivning
Citronsyra är den mest använda organiska syran och pH-kontrollmedlet i livsmedel, drycker, läkemedel och tekniska applikationer. Används i farmaceutiska preparat, speciellt i brustabletter. Det används som ett naturligt konserveringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citric acid |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Smältpunkt | 153 °C till 154 °C |
| Densitet | 1.665 g/mL |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Kristallin |
| Analysprocentintervall | >99,5 + % |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Beilstein | 782061 |
| Löslighetsinformation | Den är mycket löslig i vatten, fritt löslig i etanol (96 %) och sparsamt löslig i eter. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Citric acid, anhydrous
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.