Läs mer
Citronsyra, vattenfattig, ACS, 99,5+%
Produktkod. 11328098
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328098 2 kg 2kg
11308098 100 g 100g
11318098 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036664.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2356.20 SEK
    1908.65 SEK / 2kg
    Save 447.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,12 g/mol
Citronsyra är det mest använda organiska syra- och pH-kontrollmedlet i livsmedel, drycker, läkemedel och tekniska tillämpningar. Används i läkemedelspreparat, särskilt i brustabletter. Det används som ett naturligt konserveringsmedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Vattenavhärdare, metallrengörare, tvål och syntetiska rengöringsmedel, allmänt bindningsmedel, vid elektrodeponering av metaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
Molekylvikt (g/mol) 192.12
MDL-nummer MFCD00011669
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid
Namnnotering För analys ACS
Smältpunkt 153 °C till 154 °C
Densitet 1.665 g/mL
Kvantitet 2 kg
Fysisk form Kristallin
Analysprocentintervall >99,5 + %
Känslighet Hygroskopisk
Beilstein 782061
Löslighetsinformation Den är mycket löslig i vatten, fritt löslig i etanol (96 %) och sparsamt löslig i eter.
Formel vikt 192.13
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.