Läs mer
Vattenfri citronsyra, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11339933
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339933 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11339933 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC07191000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som surgörande medel, inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, inom livsmedelsindustrin och som antioxidant.
  • Synonymer: 2-hydroxi-1,2,3-propanetrikarboxylsyra, b-hydroxitrikarboxilsyra
  • Molekylformel: C 6 H 8 O 7
  • Molmassa: 192,13 g/mol
  • CAS: 77-92-9
  • EIN ECS nr: 201-069-1
Specifikationer
CAS 77-92-9
Smältpunkt ∼153°C (decomposition)
Molekylformel C6H8O7
MDL-nummer MFCD00011669
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Löslighetsinformation Soluble in water (20°C)
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formel vikt 192.13g/mol
Procent renhet 99.5% (min.) (acidimetric)
Kvalitet ACS-reagens
Kvantitet 1 kg
Tändpunkt 345°C
Rester efter antändning 0.02% max
Ångtryck <0.1 hPa (at 20°C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citronsyra, vattenfri, pro analysi, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.