Läs mer
Vattenfri citronsyra (kristallin), Fisher BioReagents
Produktkod. 10193333
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10193333 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 10193333 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP339500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Vattenfri citronsyra är lämplig för användning i vävnadsodlingssystem som kräver tillsatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid Anhydrous
pH 1.7
CAS 77-92-9
Smältpunkt 153 °C
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Tändningsrester 0,02% max.
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Fast
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Molekylformel C6H8O7
MDL-nummer MFCD00011669
Merck Index 15, 2325
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formel vikt 192.13
Procent renhet ≥99.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric Acid Anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.