Läs mer
Citronsyra, vattenfri grus, sandighet, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Citric Acid |
| Namnnotering | Testat enligt Ph.Eur. |
| CAS | 77-92-9 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Explosionsgräns | 8 % (65 °F) |
| Fysisk form | Vattenfri |
| Molekylformel | C6H8O7 |
| Linjär formel | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
| MDL-nummer | MFCD00011669 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Citric acid
- Varning
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid