Specifikationer
| CAS | 77-92-9 |
| Smältpunkt | 149°C to 151°C |
| Kokpunkt | 310°C (1013 hPa) |
| Utseende | Passes Test |
| Analysprocentintervall | 99.5 to 101.0% |
| Molekylformel | C6H8O7 |
| MDL-nummer | MFCD00011669 |
| InChI-nyckel | KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Citric Acid, Anhydrous
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid