Läs mer
Citronsyra diammoniumsalt, 99+%
Produktkod. 11397528
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397528 100 g 100g
11317538 500 g 500g
11307538 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033221.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226,19 g/mol
Citronsyradiammoniumsalt används i läkemedel, rostskydd, bomullstryck och mjukgörare. Det används som reagens för bestämning av fosfat i gödningsmedel och som buffertmedel, kelatbildare och kvävekälla i kycklingkosttillskott.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3012-65-5
Molekylformel C6H14N2O7
Molekylvikt (g/mol) 226.19
MDL-nummer MFCD00013068
InChI-nyckel YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC-namn azan;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid diammonium salt
Färg Vitt
Densitet 1.48 g/mL
Odör Luktfritt
Linjär formel HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Kvantitet 100 g
Merck Index 14512
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol.
Formel vikt 226.19
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.