Läs mer
Citronsyra, diammoniumsalt, 98+%, ACS-reagens
Produktkod. 12615097 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12615097 500 g 500g
12605097 100 g 100g
12633620 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12615097 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447685000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 3012-65-5 | C6H14N2O7 | 226,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3012-65-5
Molekylformel C6H14N2O7
Molekylvikt (g/mol) 226.19
MDL-nummer MFCD00013068
InChI-nyckel YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
IUPAC-namn azan;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid, diammonium salt
Densitet 1.5000g/mL, 1.5
Tändningsrester 0,01 % max
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Merck Index 15509
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 226.19
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,005% max
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid, diammonium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.