Läs mer
Citronsyra, dinatriumsalt sesquihydrat, 99 %, ren
Produktkod. 10257540 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10257540 1 kg Plastflaska 1kg
10580014 250 g Plastflaska 250g
10443215 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10257540 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250240010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1545832 | C12H18Na4O17 | 526,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6132-05-4
Molekylformel C12H18Na4O17
Molekylvikt (g/mol) 526.22
MDL-nummer MFCD00150445
InChI-nyckel HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYNA-J
Synonym unii-cz1032cekr, cz1032cekr, sodium citrate dibasic sesquihydrate, disodium citrate sesquihydrate, disodium hydrogen citrate 1.5 h2o, sodium hydrogen citrate sesquihydrate, citric acid, disodium salt, sesquihydrate, tetrasodium, 3-carboxy-3-hydroxypentanedioate, trihydrate, sodium citrate dibasic sesquihydrate, purum p.a t, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, disodium salt, hydrate 2:3
PubChem CID 117063816
IUPAC-namn tetranatrium;2-(karboximetyl)-2-hydroxibutandioat;trihydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid, disodium salt sesquihydrate
Namnnotering Pure
Smältpunkt 149,0 °C
Färg Vitt
pH 4,9 till 5,2 (3 % soln.)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 0.99
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 1·5H2O
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14, 2326
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 500 g/L (20 °C).
Formel vikt 263.1
Procent renhet 0.99
Kvalitet Ren
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.