Läs mer
Citronsyra, elektroforesgrad, 99,5+%
Produktkod. 15486319
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486319 2 kg 2kg
15466319 100 g 100g
15476319 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15486319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64322.A3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192,12 g/mol
Citronsyra är en utgångspunkt i Krebs-cykeln och är en nyckelmellanprodukt i ämnesomsättningen. Det har antikoagulerande aktivitet; som kalciumkelator bildar den komplex som stör blodets tendens att koagulera. Det kan användas för att justera pH och som ett bindemedel för avlägsnande av spårmetaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Citronsyra är en utgångspunkt i Krebs-cykeln och är en viktig intermediär i ämnesomsättningen. Det har antikoagulerande aktivitet; som kalciumkelator bildar den komplex som stör blodets tendens att koagulera. Det kan användas för att justera pH och som ett bindemedel för avlägsnande av spårmetaller.
Löslighet
Lösligt i vatten. Även löslig i alkohol och metanol. Olösligt i kloroform och bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-92-9
Molekylformel C6H8O7
Molekylvikt (g/mol) 192.12
MDL-nummer MFCD00011669
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid
pH 1.6
Smältpunkt 153 °C till 154 °C
Färg Vitt
Densitet 1.665
Kvantitet 2 kg
Odör Luktfritt
Fysisk form Pulver
Känslighet Hygroskopisk
Beilstein 782061
Merck Index 14,2326
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Löslig även i alkohol och metanol. Olöslig i kloroform och bensen.
Formel vikt 192.13
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.