Läs mer
Citronsyra, EU-farmakopéklass, 1M, Fisher Chemical™
Produktkod. 12930614 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12930614 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12930614 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 277 1000
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Farmakopéreagenser är avsedda för användning vid farmakopétestning och monografier, producerade under ett GMP godkänt ISO 9001-kvalitetshanteringssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med hjälp av farmakopéens reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller det relevanta farmakopoemonografkravet för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kvantitet 1000 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric Acid - 1M Volumetric Solution (RP 277)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.