Läs mer
Citronsyra, Granular, Multi-Compendial, USP , J.T. Baker™
Produktkod. 15547774 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15547774 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15537774 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15547774 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 011505
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid
Formel vikt 210.14
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Grynig
Densitet 1L = 1.54kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric Acid Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate