Läs mer
Citronsyra, för molekylärbiologi, vattenfri, RNAs- och proteasfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10565871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10565871 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10565871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329860010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert för molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid
CAS 77-92-9
Smältpunkt 153,0 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Fysisk form Kristallin fast
Molekylformel C6H8O7
Linjär formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
MDL-nummer MFCD00011669
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 750 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol och eter, dåligt löslig i dietyleter, olöslig i bensen och kloroform
InChI-nyckel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formel vikt 192.13
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.