Läs mer
Citronsyra monohydrat, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10143650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10143650 1 kg Plastflaska 1kg
10438280 250 g Plastflaska 250g
10784264 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10143650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 124910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.64 SEK
    775.65 SEK / 1kg
    Save 88.99 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
MDL-nummer MFCD00149972
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid monohydrate
Smältpunkt 135,0 °C till 152,0 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 174 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Merck Index 15, 2325
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 676 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 2,17g/100g eter - 0,007g/100g kloroform, 15,43g/100g amylalkohol - 5,98g/100g amylacetat, 5,28g/100g etylacetat - 197g/100g metanol, 62,8g/100g propanol
Formel vikt 210.15
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate, Citric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.