Läs mer
Citronsyramonohydrat, ACS, 99,0–102,0 %
Produktkod. 11338098
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338098 100 g 100g
11354177 500 g 500g
11348098 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036665.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210,138 g/mol
Citronsyramonohydrat används vid framställning av citratbuffert i blodplättar för intravital mikroskopi. Det fungerar som ett pH-kontrollmedel i livsmedel, drycker och läkemedelstillämpningar. Det fungerar som en järnkelator. Hos djur förbättrar det utnyttjandet av näringsmässigt kalcium. Det är en användbar buffertkomponent för antigen- och epitopavmaskering. Det används också som ett surgörande medel, ett smakämne och ett kelatbildande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
MDL-nummer MFCD00149972
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid monohydrate
Färg Vitt
Densitet 1.542 g/mL
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Fysisk form Fast
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,2326
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol och eter. Delvis löslig i metanol, dietyleter. Olöslig i n-oktanol.
Formel vikt 210.14 (192.13 Vattenfattig)
Procent renhet 99,0 till 102,0 %
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.