Läs mer
Citronsyramonohydrat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10335770 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10335770 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10335770 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0088.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1051.16 SEK
    961.69 SEK / 1kg
    Save 89.47 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Uppfyller ACS-specifikationer
Specifikationer
CAS 5949-29-1
Smältpunkt 135 °C till 152 °C
Analysprocentintervall 99,0 till 102,0 %
Molekylformel C6H10O8
MDL-nummer MFCD00149972
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 210.14
Densitet 1,552 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 1 kg
Flampunkt 173,9 °C
Förpackning Plastflaska för fasta ämnen
Rester efter antändning Max. 0,02 %
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric Acid Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate