Läs mer
Citronsyra monohydrat, buffertämne, 99,5–102 %, Solstice
Product Code. 16675813
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 kg
Unit Size:
25kg
Product Code. Kvantitet Unit Size
16675813 25 kg 25kg
1 options
Product Code. 16675813 Supplier Fluka Supplier No. 33114H25KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16560.00 SEK
    15178.92 SEK / 25kg
    Save 1381.08 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Add to basket
Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med konsistens, renhet och noggrannhet säkerställd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Kvantitet 25 kg
Molekylformel C6H10O8
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 210.14