Läs mer
Citronsyramonohydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Produktkod. 10655102 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655102 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10345410 500 g Pulverburk av plast 500g
10796281 2.5 kg Pulverburk av plast 2.5kg
10665102 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10655102 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/6200/60
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
C6H8O7.H2O, CAS-nummer-5949-29-1, 5 kg, vit, 210,15 g/mol, 135 grader C, 149972, plastfat, 1,8, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.14
MDL-nummer 149972
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyrahydrat
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
pH 1.8
Smältpunkt 135 °C
Färg Vitt
Formel vikt 210,15 g/mol
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citronsyra monohydrat
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate, Citric acid