Läs mer
Citronsyramonohydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., USP , Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
C6H8O7.H2O, CAS-nummer-5949-29-1, 5 kg, vit, 210,15 g/mol, 135 grader C, 149972, plastfat, 1,8, fast
Specifica
Specifica
| pH | 1.8 |
| Smältpunkt | 135 °C |
| Färg | Vitt |
| Formel vikt | 210,15 g/mol |
| Kvantitet | 5 kg |
| Förpackning | Plastfat |
| Fysisk form | Fast |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Citric acid monohydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate, Citric acid
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?