Läs mer
Citronsyra Monohydrat, Extra Pure, SLR, Granulär, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1.8 |
| Smältpunkt | 135°C |
| Färg | Vitt |
| Formel vikt | 210.15g/mol |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Citric acid monohydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Citric acid monohydrate, Citric acid