Läs mer
Citric Acid Monohydrate, for Foodstuffs Analysis, low in lead, Fisher Chemical
Produktkod. 10776091 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
:
500g, Plastic powder jar
Produktkod.
10776091 500g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10776091 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/6180/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
pH 1.8
CAS 5949-29-1
Smältpunkt 135°C
Färg White
Molekylformel C6H10O8
MDL-nummer 149972
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate
Molekylvikt (g/mol) 210.14
Formel vikt 210.15g/mol
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastic powder jar
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.