Läs mer
Citronsyramonohydrat, För ACS-analys, 99 till 102 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11422812 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422812 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11422812 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215251090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.00 SEK
    584.22 SEK / 500g
    Save 29.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric acid monohydrate
Namnnotering För ACS-analys
CAS 5949-29-1
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99 till 102 %
Molekylformel C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vikt 210.14
Kvantitet 500 g
Fysisk form Kristallint pulver