Läs mer
Citric Acid Monohydrate, For Analysis, ACS, EMSURE™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1.85 |
| Smältpunkt | 135°C to 152°C |
| Färg | White |
| Densitet | 1.54 g/3 (20 °C) |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Fysisk form | Solid |
| Ångtryck | 0.1 hPa at 20°C |
| Löslighetsinformation | 880g/L |
| Formel vikt | 210.14 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Citric acid monohydrate for analysis EMSURE ACS,ISO,Reag. Ph Eur
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid monohydrate