missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Citric Acid Monohydrate, For Analysis, ACS, EMSURE™, MilliporeSigma™

Produktkod. 15883840
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15883840 1 kg Plastic Bottle 1kg
15873840 500 g Plastic Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15883840 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1002441000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 SEK
    1086.26 SEK / 1kg
    Save 743.74 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-namn 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;hydrate
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O

Specifikationer

pH 1.85
Smältpunkt 135°C to 152°C
Färg White
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastic Bottle
Fysisk form Solid
Ångtryck 0.1 hPa at 20°C
Formel vikt 210.14
Procent renhet 99.5 to 100.5 %
Kvalitet ACS/ISO/Reagent Ph. Eur.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citronsyra monohydrat för analys EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.