Läs mer
Citronsyra monohydrat, Solstice
Produktkod. 15612920
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15612920 25 kg 25kg
15602920 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15612920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2749125KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Testad enligt European Pharmacopoeia
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.138
MDL-nummer MFCD00149972
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyra;hydrat
LEDER C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Citric Acid Monohydrate
Namnnotering Testat enligt Ph.Eur.
Kvantitet 25 kg
Flampunkt 173 °C (343,4 °F)
Linjär formel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Löslighetsinformation Löslig i etylacetat (5,28g/100g), Amylacetat (5,98g/100g), dietyleter (2,17g/100g), metanol (197g/100g), kloroform (0,007g/100g)
Formel vikt 210,14 g/mol