Läs mer
Citronsyramonohydrat, Solstice
Produktkod. 16655813
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16655813 1 kg
16685813 500 g
16665813 2.5 kg
16695813 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16655813 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 33114H1KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffertsubstans, 99,5-102 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Specifikationer
Utseende Efterlevnad
Procent renhet 99,5 till 102,0 %
Kvalitet ACS
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate