Läs mer
Citronsyramonohydrat, Solstice
Produktkod. 16695813
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16695813 5 kg
16685813 500 g
16655813 1 kg
16665813 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16695813 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 33114H5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3560.00 SEK
    3260.73 SEK / 5kg
    Save 299.27 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffertsubstans, 99,5-102 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5949-29-1
Molekylformel C6H10O8
Molekylvikt (g/mol) 210.14
InChI-nyckel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylsyrahydrat
LEDER O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Utseende Efterlevnad
Procent renhet 99,5 till 102,0 %
Kvalitet ACS
Kvantitet 5 kg
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallin