Läs mer
Citric Acid Monohydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
500g, Plastic powder jar
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1.8 |
| CAS | 5949-29-1 |
| Smältpunkt | 135°C |
| Färg | White |
| Molekylformel | C6H10O8 |
| MDL-nummer | 149972 |
| InChI-nyckel | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.14 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Citric acid monohydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.